Learn More
RAD51 Inhibitor B02, MedChemExpress
Código de producto. 16464616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464616 100 mg 100 miligramos
16463378 10 mg 10 miligramos
16449906 50 mg 50 miligramos
16426107 5 mg 5 miligramos
16412746 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101462
MedChemExpress RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RAD51 Inhibitor B02
Forma física Powder
CAS 1290541-46-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo B02
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (109.02 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C(/C=C/C3=CC=CN=C3)=NC4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 339.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 99.69%