Descripción
The RAD23B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAD23B. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The RAD23B antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RAD23B |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2E6G9 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | HHR23B; HR23B; P58 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |