Learn More
RAD23B Monoclonal Antibody (OTI13A2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17544673
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17544673 30 μL 30 microlitros
17524673 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17544673 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804896S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
RAD23B Monoclonal antibody specifically detects RAD23B in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno RAD23B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13A2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NR4A3
N.º de referencia del gen Q92570
Alias de gen 0610007D13Rik; AV001138; HHR23B; HR23B; Mhr23b; P58; RAD23 homolog B (S. cerevisiae); RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein; RAD23, yeast homolog of, B; RAD23B; RAD23b homolog; RAD23b homolog (S. cerevisiae); UV excision repair protein RAD23 homolog B; XP-C repair complementing complex 58 kDa; XP-C repair complementing protein; XP-C repair-complementing complex 58 kDa protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 332-626 of human NR4A3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a