Learn More
RAD 140, TRC
Código de producto. 30004947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004947 10 mg 10 miligramos
30007133 2.5 mg 2.50 miligramo
30004078 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR02005010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1182367-47-0
Fórmula molecular C20H16ClN5O2
Peso molecular (g/mol) 393.8
Sinónimo Testolone
Nombre IUPAC 2-cloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cianofenil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-hidroxipropil]amino-3-metil-benzonitrilo
SMILES C[C@H](O)[C@](NC1=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C1)([H])C2=NN=C(C3=CC=C(C#N)C=C3)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RAD140
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16ClN5O2/c1-11-16(8-7-15(10-23)17(11)21)24-18(12(2)27)20-26-25-19(28-20)14-5-3-13(9-22)4-6-14/h3-8,12,18,24,27H,1-2H3/t12-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0993
Porcentaje de pureza >95%