Learn More
Éter Metílico de Ractopamina, TRC
Código de producto. 30411354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411354 1 mg
30415061 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0714301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329610-95-8
Fórmula molecular C19H25NO3
Peso molecular (g/mol) 315.41
Sinónimo 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethoxymethanol, O-Methyl-optaflexx, O-Methyl-paylean, O-Methyl-topmax 9, O-Methyl Ractopamine
Nombre IUPAC 4-[3-[[2-(4-hidroxifenil)-2-metoxietil]amino]butil]fenol
SMILES COC(CNC(C)CCc1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ractopamine Methyl Ether
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-14(3-4-15-5-9-17(21)10-6-15)20-13-19(23-2)16-7-11-18(22)12-8-16/h5-12,14,19-22H,3-4,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1834