Learn More
Clorhidrato de cetona ractopamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ractopamine-d6 Ketone Hydrochloride |
| CAS | 1185012-24-1 |
| Fórmula molecular | C18 D6 H15 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[[1,1,1,2,3,3-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-(methyl-d3)propyl-1,2,2-d3]amino]ethanone hydrochloride, Ractopamine-d6 Ketone hydrochloride, Ractopamine-ketone-d6 hydrochloride, Ketoractopamine-d6 hydrochloride, Ketoractopamine-D6 (2-aminobut-4-yl-1,1,1,2,3,3-D6) Hydrochloride, (±)-Ractopamine-d6 Ketone HCl (1-methyl-d3-propyl-1,2,2-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,19-21H,2-3,12H2,1H3;1H/i1D3,2D2,13D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(=O)c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])Cc2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-4-(4-hidroxifenil)butan-2-il]amino]-1-(4-hidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 341.862 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.166 |