Learn More
Ractopamina-d3 HCl (2-hidroxietil-1,1,2-d3) (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ractopamine 1-hydroxyethyl-1,2,2-d3 hydrochloride |
| CAS | 1219794-72-5 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H20 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ractopamine D3 (1-hydroxyethyl-1,2,2-D3) hydrochloride, Ractopamine D3 hydrochloride, Ractopamine-d3 hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl-d2]benzenemethanol-α-d1 hydrochloride, 4-[2-[[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl-1,2,2-d3]phenol hydrochloride, Ractopamine-D3 (1-hydroxyethyl-1,2,2-D3) hydrochloride, Ractopamine-D3 hydrochloride, Ractopamine-d3 hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl-d2]benzenemethanol-α-d1 hydrochloride, 4-[2-[[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl-1,2,2-d3]phenol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H/i12D2,18D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(NC(C)CCc1ccc(O)cc1)C([2H])(O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[3-[[1,1,2-trideuterio-2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 340.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1633 |