Learn More
Ractopamina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320217 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320217 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16804900AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ractopamine
CAS 97825-25-7
Nombres de analitos o componentes Ractopamine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H23 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol, Ractopamine, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3
SMILES CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2
Nombre IUPAC 4-[3-[[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 301.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678 g/mol