Learn More
Ractopamina-10-O-beta-glucurónido (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ractopamine-10-O-beta-glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 166022-10-2 |
| Fórmula molecular | C24 H31 N O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[3-[[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(3-((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)amino)butyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO9/c1-13(25-12-18(27)15-6-8-16(26)9-7-15)2-3-14-4-10-17(11-5-14)33-24-21(30)19(28)20(29)22(34-24)23(31)32/h4-11,13,18-22,24-30H,2-3,12H2,1H3,(H,31,32)/t13?,18?,19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC(CCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)NCC(O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[3-[[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 477.504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.2 |