Learn More
Racloprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Raclopride |
| CAS | 84225-95-6 |
| Fórmula molecular | C15 H20 Cl2 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide','3,5-dichloro-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxy- (9CI','ACI), 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide (ACI), Benzamide','3,5-dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxy-','(S)- (ZCI), (-)-Raclopride, (S)-3,5-Dichloro-N-((1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl)-2-hydroxy-6-methoxybenzamide, 3,5-Dichloro-N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide, FLA 870, Raclopride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2OC |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-N-[[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metil]-2-hidroxi-6-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 347.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.085 |