Learn More
Tocris Bioscience™ Raclopride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084802 10 mg 10 miligramos
30001288 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1810/10
Potent, selective D2/D3 antagonist
Selective and potent dopamine D2/D3 receptor antagonist (Ki values are 1.8, 3.5, 2400 and 18000 nM for D2, D3, D4 and D1 receptors respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84225-95-6
Fórmula molecular C15H20Cl2N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raclopride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.24
Pureza 98%
Peso molecular 347.236