Learn More
Raclopride, MedChemExpress
Código de producto. 16466567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466567 5 mg 5 miligramos
16440217 50 mg 50 miligramos
16422876 25 mg 25 miligramos
16413848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103414
MedChemExpress Raclopride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with potential antipsychotic effects. Raclopride binds to D2 and D3 receptors with Kis of 1.8 nM and 3.5 nM, respectively.
Raclopride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with potential antipsychotic effects. Raclopride binds to D2 and D3 receptors with Kis of 1.8 nM and 3.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raclopride
CAS 84225-95-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20Cl2N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (287.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=C(OC)C(Cl)=CC(Cl)=C2O
Peso molecular (g/mol) 347.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation