Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de almacenamiento 2D Matrix™, 1.4 ml, gradilla a presión vacía
Descripción
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de formato ANSI vacías para tubos de almacenamiento con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas están disponibles en un formato de microplaca apilable de diseño especial y patentado que posee tapas de cierre para asegurar las muestras.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
- A diferencia de los bloques o tubos de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentada
Gradillas con cierre para ahorrar un valioso espacio
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Gradilla a presión: para usuarios de gradillas de policarbonato tradicionales, los tubos Matrix también están disponibles en gradillas a presión. Esta gradilla tiene un diseño de fondo abierto que permite la lectura de tubos alfanuméricos o TrakMates, y se ha diseñado para garantizar la seguridad de las muestras durante el almacenamiento y envío a bajas temperaturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con cierre de rosca de 500 μl |
| Cantidad | 5/caja |
| Admite | Tubos 2D Matrix |
| Capacidad (imperial) | 0,0169 fl oz |
| Tipo de producto | Rack con cierre vacío |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Gold) |