Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Código de producto. 10153693 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Artículos de congelador generales
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
Microplacas
Placas (36/gradilla)
Placas (56/gradilla)
Placas (84/gradilla)
Varía
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
15 cajas/gradilla
20 cajas/gradilla
22 cajas/gradilla
36/rack
5
56/rack
77 placas/gradilla
84/rack
9 cajas/gradilla
98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos
Tipo de producto:
Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos
Rack de acceso lateral
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)
Rack de cajones deslizantes
Rack para congelador
Para utilizar con (equipo):
Cajas de 5,08 cm (2 pulg)
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Thermo Scientific TDE and TSX Series
microplacas estándar
microplacas estándar o de pocillos profundos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Posiciones Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10153693 por caja 20 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12662725 Placas (56/gradilla) 56/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
12672725 Placas (84/gradilla) 84/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10784964 Placas (36/gradilla) 36/rack Rack de acceso lateral (microplaca) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12938284 Artículos de congelador generales 5 Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10225893 Varía 5 Rack para congelador Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
12054128 por caja 15 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10133933 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) 12 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10022573 por caja 22 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11934257 por caja 5 Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) 1 PCS
12622725 por caja 9 cajas/gradilla Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10072043 por caja 5 Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
10082043 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) 12 cajas/gradilla Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11349321 por caja 20 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Thermo Scientific TDE and TSX Series cada uno
11329291 por caja 20 cajas/gradilla Rack de acceso lateral Cajas de 5,08 cm (2 pulg) cada uno
11339291 por caja 15 cajas/gradilla Rack de acceso lateral (ajustable) Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
15824314 Microplacas 77 placas/gradilla Rack de acceso lateral microplacas estándar cada uno
11379311 Microplacas 98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) microplacas estándar o de pocillos profundos cada uno
11339321 por caja 15 cajas/gradilla Rack de cajones deslizantes Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 10153693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 920018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.90€
    245.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.90€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas.
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.
  • Gradillas de cajones deslizantes
  • Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
  • Gradillas para microplacas en formato estándar o de pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Silver
Admite por caja
Material Stainless Steel
Posiciones 20 cajas/gradilla
Forma Cuadrada
Apilables Yes
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (imperial) 11,6 in
Fondo (imperial) 22,0 in
Fondo (métrico) 27,7 cm
Tipo de producto Rack de acceso lateral (ajustable)
Estantes 5
Altura (métrico) 62,5 cm
Anchura (métrico) 14 cm