Learn More
Marienfeld Superior™ Bastidores para 12 portaobjetos de microscopio
Código de producto. 10237663
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad para portaobjetos Tamaño de la unidad
10237663 12 cada uno
1 options
Código de producto. 10237663 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 5680007
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Usar Marienfeld Superior™ Bastidores para preparación y secado de 12 portaobjetos de microscopio
  • Hecho de plexiglás
  • Con ranuras numeradas y área de marcado.
  • Ofrece espacio para hasta 12 portaobjetos de microscopio de 76 x 26 mm.
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 12
Descripción Bastidores para portaobjetos de microscopio
El dispositivo tiene Portaobjetos
Material Plexiglass