Learn More
Tenak™ Gradilla
Código de producto. 11557234 Tienda TENAK Productos
Código de producto. 11557234 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE21416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.10€
    69.49€ / paquete de 1
    Ahorro 11.61€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
congelador, media caja, para 12 cajas de 50 mm altura, clásica, Tenak
Especificaciones
Material de la cabina Acero inoxidable
matriz, red, conjunto 1 x 12
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 83 x 83 x 665 mm
Fondo exterior (métrico) 83 mm
Altura exterior (métrico) 665 mm
Anchura exterior (métrico) 83 mm
Admite Cajas criogénicas (12, 50 mm de altura)