Learn More
Tenak™ Gradilla
Código de producto. 11597234 Tienda TENAK Productos
Código de producto. 11597234 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE21430
congelador, para 14 cajas, 50 mm de altura, acero inoxidable, con varilla de bloqueo, Tenak
Especificaciones
Material de la cabina Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Cajas de tamaño estándar con divisores de celdas de 9 × 9 y 10 × 10 con un tamaño máximo de 134 × 134 mm
matriz, red, conjunto 1 x 14
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 140 x 140 x 775 mm
Fondo exterior (métrico) 140 mm
Altura exterior (métrico) 775 mm
Anchura exterior (métrico) 140 mm
Admite Cajas criogénicas (14, 50 mm de altura)