Learn More
Hormona juvenil III ácida racémica, TRC
Código de producto. 30391073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391073 2.5 mg
30391682 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ2112102.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material racemic Juvenile hormone III acid
CAS 10147-50-9
Fórmula molecular C15H24O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (E,E)-10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-Dodecadienoic acid (8CI), (2E,6E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid (9CI), (E,E)-9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-Nonadienoic acid, (2E,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic acid, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoic acid, JH III acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O3/c1-11(8-9-13-15(3,4)18-13)6-5-7-12(2)10-14(16)17/h6,10,13H,5,7-9H2,1-4H3,(H,16,17)/b11-6+,12-10+
SMILES C\C(=C/CC\C(=C\C(=O)O)\C)\CCC1OC1(C)C
Nombre IUPAC Ácido (2E,6E)-9-(3,3-dimetiloxiran-2-il)-3,7-dimetilnona-2,6-dienoico
Peso molecular (g/mol) 252.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 252,1725 g/mol