Learn More
Racecadotril, TRC
Código de producto. 30137736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137736 10 mg 10 miligramos
30132835 500 mg 500 miligramos
30008685 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07060010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81110-73-8
Fórmula molecular C21 H23 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 385.48
Sinónimo Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
Nombre IUPAC acetato de benzil 2-[[2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino
SMILES CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Racecadotril
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1348
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.