Learn More
Racecadotrilo, Mikromol™
Código de producto. 30052414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30052414 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052414 Supplier Mikromol Supplier No. MM1337.00
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Racecadotril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Racecadotril
CAS 81110-73-8
Nombres de analitos o componentes Racecadotril
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H23 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
SMILES CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[[2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino]acetato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 385.48
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1348 g/mol