Learn More
Racecadotril, MedChemExpress
Descripción
Racecadotril (Acetorphan) is a neutral endopeptidase (NEP) inhibitor. Racecadotril and its active metabolite Thiorphan inhibits purified NEP activity from mouse brain with Kis of 4500 and 6.1 nM, , respectively. Antidiarrheal agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Racecadotril |
| Forma física | Solid |
| CAS | 81110-73-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23NO4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | Acetorphan |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.42 mM) |
| Mostrar más |