Learn More
Racecadotrilo, LoGiCal
Código de producto. 30458260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458260 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458260 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1337.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Racecadotril
CAS 81110-73-8
Nombres de analitos o componentes Racecadotril
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H23 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Racecadotril, Benzyl [[(2RS)-2-[(acetylsulfanyl)methyl]-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[[2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino]acetato de bencilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 385.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1348 g/mol