Learn More
Racanisodamine, MedChemExpress
Código de producto. 16452396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452396 500 mg 500 miligramos
16449176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2064
MedChemExpress Racanisodamine is one of the racemic isomers of anisodamine, resembles anisodamine in pharmacological effect. Racanisodamine is a non-selective muscarinic antagonist, used as a component of eye drops for myopic control.
Racanisodamine is one of the racemic isomers of anisodamine, resembles anisodamine in pharmacological effect. Racanisodamine is a non-selective muscarinic antagonist, used as a component of eye drops for myopic control.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Racanisodamine
CAS 17659-49-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23NO4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (409.34 mM)
SMILES O=C(OC1CC(N2C)CC(O)C2C1)C(CO)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 305.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation