Learn More
Racanisodamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Racanisodamine |
| CAS | 17659-49-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Racanisodamine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | α-(Hydroxymethyl)-benzeneacetic acid 6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropic acid, 6-hydroxy-3-tropanyl ester (6CI), 6-Hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Racanisodamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO4/c1-18-12-7-13(9-15(18)16(20)8-12)22-17(21)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,19-20H,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CN1C2CC(CC1C(O)C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-fenilpropanoato de (6-hidroxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo) |
| Mostrar más |