Learn More
rac Zearalanona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Zearalanone-d6 |
| CAS | 1795020-90-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H18D6O5 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,6,9,10,11,12-Octahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6, (RS)-Zearalanone-d6, (±)-Zearalanone-d6, DL-Zearalanone-d6, (±)-3,4,5,6,9,10,11,12-Octahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/i1D3,6D2,12D |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C=C(O)C=C1CCCCC2)OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])CCC2=O |
| Nombre IUPAC | 10,10,11-trideuterio-15,17-dihidroxi-11-(trideuteriometil)-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(18),14,16-trieno-7,13-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 326.42 |
| Mostrar más |