Learn More
Clorhidrato de viloxazina rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35604-67-2 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (1:1), Morpholine','2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-','hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-etoxifenoxi)metil]morfolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 273.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1132 |