Learn More
rac Viloxazina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132752 500 mg 500 miligramos
30009593 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV312440500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35604-67-2
Fórmula molecular C13 H19 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 273.76
Sinónimo Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxifenoxi)metil]morfolina; Cloruro
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viloxazine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1132