Learn More
Clorhidrato de viloxazina-d5 rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Viloxazine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1276483-10-3 |
| Fórmula molecular | C13H15D5ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (+/-)-2-[(o-Ethoxy-d5)phenoxymethyl]morpholine, Catatrol-d5, ICI 58834-d5, Vicilan-d5, Viloxazin-d5 Hydrochloride, Vivalan-d5, Vivarint-d5, Vivilan-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H/i1D3,2D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])OC1=C(OCC2CNCCO2)C=CC=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 278.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1446 |