Learn More
Clorhidrato de rac-Vigabatrina, TRC
Código de producto. 30137724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137724 25 mg 25 miligramos
18060540 5 mg 5 miligramos
18031250 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV25301025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-02-6
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.62
Nombre IUPAC 4-aminohex-5-ácido enoico; Cloruro
SMILES Cl.NC(CCC(=O)O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Vigabatrin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-5(7)3-4-6(8)9;/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0557
Porcentaje de pureza >95%