Learn More
rac-Vigabatrina-13C,d2 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Vigabatrin-13C,d2 |
| CAS | 1330171-61-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C513CH9D2NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (+/-)-4-Amino-5-hexenoic Acid-13C,d2, (+/-)-γ-Vinyl GABA-13C,d2, GVG-13C,d2, MDL 71754-13C,d2, RMI 71754-13C,d2, Sabril-13C,d2, Vigabatrin-13C,d2, γ-Vinyl-GABA-13C,d2, γ-Vinyl-γ-aminobutyric Acid-13C,d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/i1+1D2 |
| SMILES | NC(/C=[13C]([2H])/[2H])CCC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Porcentaje de pureza | >95 |