Learn More
rac-Vestitone, TRC
Código de producto. 30456338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456338 100 mg 100 miligramos
30448962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV128900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57462-46-1
Fórmula molecular C16H14O5
Peso molecular (g/mol) 286.28
Sinónimo 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-2',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavanone, (±)-Vestitone
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(2-hidroxi-4-metoxifenilo)-2,3-dihidrocromo-4-una
SMILES OC1=CC(OC)=CC=C1C(CO2)C(C3=C2C=C(O)C=C3)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Vestitone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O5/c1-20-10-3-5-11(14(18)7-10)13-8-21-15-6-9(17)2-4-12(15)16(13)19/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0841