Learn More
rac-Trimetil Ketoprofeno (Mezcla de Isómeros (2',3'4') y (3',4',5')), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers) |
| Nombres de analitos o componentes | rac-Trimethyl Ketoprofen (Mixture of (2',3'4') and (3',4',5') Isomers) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19H20O3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C19H20O3/c1-11-8-17(9-12(2)13(11)3)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22;1-11-8-9-17(13(3)12(11)2)18(20)16-7-5-6-15(10-16)14(4)19(21)22/h2*5-10,14H,1-4H3,(H,21,22) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C1)C2=C(C)C(C)=C(C)C=C2.O=C(C3=CC=CC(C(C)C(O)=O)=C3)C4=CC(C)=C(C)C(C)=C4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-(2,3,4-trimetilbenzoil)fenil)propanoico--Ácido 2-(3-(3,4,5-trimetilbenzoil)fenil)propanoico (1/1) |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.36 |
| Mostrar más |