Learn More
Ácido rac-trifluoroláctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Trifluorolactic Acid |
| CAS | 684-07-1 |
| Fórmula molecular | C3H3F3O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropionic Acid, 3,3,3-Trifluorolactic Acid, NSC 56231, β,β,β-Trifluorolactic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3F3O3/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1,7H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(C(O)=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144 |