Learn More
rac-trans-sertralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac trans Sertraline |
| CAS | 79836-45-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H17 Cl2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','(1R,4S)-rel-, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','trans-(±)-, rel-(1R,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-','trans-, (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1R,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 306.23 |
| Mostrar más |