Learn More
rac-trans Clorhidrato de sertralina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans Sertraline-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1330180-66-9 |
| Fórmula molecular | C17 D3 H14 Cl2 N . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (±)-trans-Sertraline-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride, rac-trans Sertraline-d3 hydrochloride, (±)-trans-Sertraline-D3 hydrochloride, (1R,4S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-(methyl-d3)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride, (±)-trans-Sertraline-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | rac-(1R,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-(trideuteriometil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 345.709 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.069 |