Learn More
Ácido rac-trans-permetrínico, TRC
Código de producto. 30136775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136775 2.5 g 2.50 g
17904585 250 mg 250 miligramos
17922215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2877052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59042-50-1
Fórmula molecular C8 H10 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 209.07
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, trans-, rel-(1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-Cypermethric acid, (±)-trans-Permethrinic acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-DCCA, trans-Permethric acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-rel-, trans-Permethrinic Acid
Nombre IUPAC (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans-Permethrinic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0058