Learn More
rac trans-paroxetina-d4 clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans Paroxetine-d4','Hydrochloride |
| CAS | 1217753-24-6 |
| Fórmula molecular | C19H17D4ClFNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,11D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(Oc1ccc2OCOc2c1)[C@@H]3CNC([2H])([2H])C[C@H]3c4ccc(F)cc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.85 |