Learn More
Clorhidrato de rac-trans-N-metilsertralina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans-N-Methyl Sertraline-d6 Hydrochloride |
| CAS | 2124272-18-8 |
| Fórmula molecular | C18H14D6Cl3N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1R,4S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-(dimethyl-d6)-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N- (dimethyl-d6)-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-(±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-N,N-(dimethyl-d6)-1-naphthalenamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19Cl2N.ClH/c1-21(2)18-10-8-13(14-5-3-4-6-15(14)18)12-7-9-16(19)17(20)11-12;/h3-7,9,11,13,18H,8,10H2,1-2H3;1H/t13-,18+;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | ClC1=CC=C([C@@H]2CC[C@@H](N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C3=C2C=CC=C3)C=C1Cl.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 362.75 |