Learn More
rac, trans-Milnacipran Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30477122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477122 50 mg 50 miligramos
30470055 10 mg 10 miligramos
30466536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34462550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105310-47-2
Fórmula molecular C15H23ClN2O
Peso molecular (g/mol) 282.81
Sinónimo (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride, trans-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-(aminometil)-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida; Cloruro
SMILES NC[C@H]1C[C@]1(C2=CC=CC=C2)C(N(CC)CC)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac,trans-Milnacipran Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1499
Porcentaje de pureza >95%