Learn More
rac trans-Loxoprofeno Alcohol, TRC
Código de producto. 30133550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133550 100 mg 100 miligramos
30132917 5 mg 5 miligramos
30005092 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL472915100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371753-19-4
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo rel-4-[[(1R,2S)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-α-methylbenzeneacetic Acid;
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[[(1R,2S)-2-hidroxiciclopentilo]metil]fenil]propanoico
SMILES O[C@H]1CCC[C@@H]1CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac trans-Loxoprofen Alcohol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412
Porcentaje de pureza >95%