Learn More
rac-trans-Ketoconazol, TRC
Código de producto. 30134156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134156 10 mg 10 miligramos
30006164 25 mg 25 miligramos
18052040 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18601010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83374-59-8
Fórmula molecular C26 H28 Cl2 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 531.43
Sinónimo Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, rel-, Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, trans-, rel-1-Acetyl-4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, R 44319, RS 36745, trans-Ketoconazole, 1-Acetyl-4-[4-[[(2RS,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole EP impurity C
Nombre IUPAC 1-[4-[4-[[(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenilo)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metoxi]fenil]piperazina-1-il]etanola
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-Ketoconazole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.1488