Learn More
rac trans-Hidroxi Glimepirida-d5, TRC
Código de producto. 30394826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394826 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425320.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac trans-Hydroxy Glimepiride-d5
CAS 1189980-46-8
Fórmula molecular C24H29D5N4O6S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 3-(Ethyl-d5)-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N4O6S/c1-3-21-16(2)14-28(22(21)30)24(32)25-13-12-17-6-10-20(11-7-17)35(33,34)27-23(31)26-19-8-4-18(15-29)5-9-19/h6-7,10-11,18-19,29H,3-5,8-9,12-15H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,26,27,31)/i1D3,3D2
SMILES O=C(NC1CCC(CO)CC1)NS(C2=CC=C(CCNC(N3CC(C)=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C3=O)=O)C=C2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 511.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.2513