Learn More
rac-trans Clorhidrato de dorzolamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans Dorzolamide Hydrochloride |
| CAS | 120279-36-9 |
| Fórmula molecular | C10H17ClN2O4S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4R,6R)-rel-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Monohydrochloride, trans-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6- methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1 |
| SMILES | CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(=O)(=O)N.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 360.9 |