Learn More
rac,trans-clorhidrato de cevimelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac,trans-Cevimeline Hydrochloride |
| CAS | 107220-29-1 |
| Fórmula molecular | C10H18ClNOS |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | trans-2'-Methyl-spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane] Hydrochloride, trans-2-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5-[1,3]oxathiolane] Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NOS.ClH/c1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CCC2CC3 |
| Nombre IUPAC | (2S,5R)-2-metilespiro[1,3-oxatiolano-5,3'-1-azabiciclo[2.2.2]octano];clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 235.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0798 |