Learn More
rac-trans-7-Hidroxi Pramipexol, TRC
Código de producto. 30404280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404280 1 mg 1 miligramo
30401610 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9521451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246818-51-8
Fórmula molecular C10 H17 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 227.33
Sinónimo 7-Benzothiazolol, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-, (6R,7S)-rel-, rel-(6R,7S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-7-benzothiazolol, (6SR,7RS)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-7-ol, rac-trans-7-Hydroxypramipexole, (±)-trans-7-Hydroxypramipexole
Nombre IUPAC (6S,7R)-2-amino-6-(propilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-7-ol
SMILES CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans-7-hydroxy Pramipexole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3OS/c1-2-5-12-6-3-4-7-9(8(6)14)15-10(11)13-7/h6,8,12,14H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)/t6-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1092