Learn More
rac-trans-5-Hidroxi-1,3-oxatioliano-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30389032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389032 5 g -
30400454 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9511705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147027-04-1
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.15
Sinónimo (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (2S,5S)-5-hidroxi-1,3-oxatioliano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9987