Learn More
rac trans-4-hidroxi gliburida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac trans-4-Hydroxy Glyburide |
| CAS | 23155-00-2 |
| Fórmula molecular | C23 H28 Cl N3 O6 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, trans-, Urea, 1-[[p-[2-(5-chloro-o-anisamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(4-hydroxycyclohexyl)-, trans- (8CI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[[(trans-4-hydroxycyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide, 4-trans-Hydroxycyclohexyl glyburide, 4-trans-Hydroxyglibenclamide, N-[4-[β-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl]benzenesulfonyl]-N'-(trans-4-hydroxycyclohexyl)urea, trans-4-Hydroxyglyburide, trans-N-4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl-N'-(4-hydroxycyclohexyl)urea, Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[[(trans-4-hydroxycyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-, trans-4-Hydroxyglibenclamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28ClN3O6S/c1-33-21-11-4-16(24)14-20(21)22(29)25-13-12-15-2-9-19(10-3-15)34(31,32)27-23(30)26-17-5-7-18(28)8-6-17/h2-4,9-11,14,17-18,28H,5-8,12-13H2,1H3,(H,25,29)(H2,26,27,30)/t17-,18- |
| SMILES | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[2-[4-[(4-hidroxiciclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]-2-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 510 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.1387 |