Learn More
rac-trans-4-Defluoro-4-Hidrocloruro de paroxetina etoxi, TRC
Código de producto. 30358412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358412 2.5 mg 2.50 miligramo
30354627 1 mg 1 miligramo
30354628 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2289852.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346597-97-4
Fórmula molecular C21 H25 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 391.89
Sinónimo (3R,4S)-rel-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-ethoxyphenyl)piperidine Hydrochloride (1:1), SB-242673A, Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity C
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-etoxifenil)piperidina; Cloruro
SMILES Cl.CCOc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans-4-Defluoro-4-ethoxy Paroxetine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO4.ClH/c1-2-23-17-5-3-15(4-6-17)19-9-10-22-12-16(19)13-24-18-7-8-20-21(11-18)26-14-25-20;/h3-8,11,16,19,22H,2,9-10,12-14H2,1H3;1H/t16-,19-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.155
Porcentaje de pureza >95%