Learn More
rac trans-4-Cotinina Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30356435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356435 250 mg -
30353424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC725150250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161171-06-8
Fórmula molecular C11 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 220.22
Nombre IUPAC (2R,3R)-1-metil-5-oxo-2-piridina-3-ilpirrrolidina-3-ácido carboxílico
SMILES CN1[C@H]([C@@H](CC1=O)C(=O)O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac trans-4-Cotininecarboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c1-13-9(14)5-8(11(15)16)10(13)7-3-2-4-12-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H,15,16)/t8-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848