Learn More
Éster metílico del ácido carboxílico trans-4-cotinina rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135028-97-6 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2R,3R)-rel-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-1-Methyl-5-oxo-2-(3-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-14-10(15)6-9(12(16)17-2)11(14)8-4-3-5-13-7-8/h3-5,7,9,11H,6H2,1-2H3/t9-,11-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CC(=O)N(C)[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-1-metil-5-oxo-2-piridin-3-ilpirrolidina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1004 |